1374306
USP
Magnesium salicylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Magnesium salicylate tetrahydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
magnesium salicylate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/2C7H6O3.Mg.4H2O/c2*8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;;;;/h2*1-4,8H,(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clé InChI
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable