1359925
USP
Levocarnitine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride, Crotonobetaine hydrochloride, Crotonoylbetaine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levocarnitine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H/b5-4+;
Clé InChI
PUKNFWRLBQXPFL-FXRZFVDSSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable