1359437
USP
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levetiracetam
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
259-263 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Clé InChI
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Description générale
Application
- Levetiracetam
- Levetiracetam Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable