1349025
USP
Isoflurane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isoflurane
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
Clé InChI
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable