1269979
USP
Fentanyl Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetyl fentanyl, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fentanyl
Fabricant/nom de marque
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
estupefaciente (Spain)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
Clé InChI
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fentanyl
- Fentanyl Citrate
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable