1179344
USP
Levomedetomidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(R)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levomedetomidine, medetomidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Dexmedetomidine Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable