Principaux documents
1173202
USP
Desmopressin acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(3-Mercaptopropanoic acid)-8-D-argininevasopressin monoacetate (salt) trihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H64N14O12S2 · CH3COOH · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1183.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Desmopressin Acetate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desmopressin Acetate Injection
  • Desmopressin Nasal Spray Solution
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Afficher tout