1163184
USP
Dantrolene Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(4-Nitrophenyl)furfural, 5-(4-Nitrophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dantrolene
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
204-206 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Clé InChI
RTSOJVJDKNKNFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable