1133897
USP
Cinnamaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
cinnamaldehyde
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
Clé InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Description générale
Application
- Cinnamomum cassia Bark Powder
- Cinnamomum cassia Bark
- Cinnamomum cassia Twig
- Cinnamomum cassia Twig Powder
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup