1075815
USP
Bisoprolol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Isopropoxyethyl-4-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]benzoate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
bisoprolol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
InChI
1S/C18H29NO5/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
DUPZZHDDPRYPMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable