1045520
USP
Azacitidine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Azacytidine, 4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamycin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
azacitidine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
226-232 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Informations sur le gène
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3