Y0002381
Propylthiouracil impurity A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Thiourea, Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propylthiouracil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
170-176 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3