Y0002257
Pemetrexed disodium 2.5-hydrate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pemetrexed sodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
pemetrexed
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood,Immune system,Testes
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable