Y0002108
Nilotinib impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-4-methylbenzoic acid, 3-Amino-p-toluic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nilotinib
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
164-168 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable