SU860076
Bouchon à vis percé et septum PTFE/silicone, assemblé
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.3 mm
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening)
Application
Produit(s) apparenté(s)