Key Documents
27052
Supelco
Bouchon à vis percé
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Matériaux
black polypropylene cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 8-425
Compatibilité
for use with 2 mL vial (standard opening)
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)