Principaux documents
PHL89568
β-Asarone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro Beilstein :
1910605
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
Clé InChI
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup