PHL85837
3′,4′-Dihydroxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable