Key Documents
372749
Sigma-Aldrich
Ellagic acid hydrate
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6O8 · xH2O
Poids moléculaire :
302.19 (anhydrous basis)
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8.H2O/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19;/h1-2,15-18H;1H2
Clé InChI
UOZZJRXBNGVIKO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable