Key Documents
PHL85764
trans-Pinostilbene
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilbene, 3-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-5-methoxyphenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(OC)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
Clé InChI
KUWZXOMQXYWKBS-NSCUHMNNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable