Principaux documents
PHL85733
Desoxyrhapontigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxy-4′-methoxy-trans-stilbene, 4′-O-Methylresveratrol, 4′-Methoxy-3,5-stilbenediol, 4-Methoxyresveratrol, Resveratrol 4′-methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
Clé InChI
IHVRWFJGOIWMGC-NSCUHMNNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable