Principaux documents
PHL85730
Daphnin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
8-Hydroxycoumarin 7-glucoside, Daphnetin 7-glucoside, Daphnoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-8-10(18)12(20)13(21)15(23-8)22-7-3-1-6-2-4-9(17)24-14(6)11(7)19/h1-4,8,10,12-13,15-16,18-21H,5H2/t8-,10-,12+,13-,15-/m1/s1
Clé InChI
HOIXTKAYCMNVMY-PVOAASPHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable