Principaux documents
PHL83949
Valtrate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Halazuchrome B, Valepotriate, Valtratum
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(O[C@H](OC=C1COC(C)=O)[C@@]2([H])C1=C[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@@]23OC3)=O
InChI
1S/C22H30O8/c1-12(2)6-18(24)29-17-8-16-15(9-26-14(5)23)10-27-21(20(16)22(17)11-28-22)30-19(25)7-13(3)4/h8,10,12-13,17,20-21H,6-7,9,11H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22+/m0/s1
Clé InChI
BDIAUFOIMFAIPU-KVJIRVJXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable