Principaux documents
PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methylchrysin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c3ccccc3)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
Clé InChI
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable