PHL83910
8-Shogaol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H28O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-17(20)13-11-16-12-14-18(21)19(15-16)22-2/h9-10,12,14-15,21H,3-8,11,13H2,1-2H3/b10-9+
Clé InChI
LGZSMXJRMTYABD-MDZDMXLPSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable