Principaux documents
PHL83298
Wilforine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
26-Deoxywilfordine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H49NO18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
867.85
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
n1c2c(ccc1)C(=O)OC[C@@]3(O[C@]54[C@@]([C@H]([C@H]([C@H](OC(=O)[C@H](CC2)C)C5(O)C)OC(=O)c6ccccc6)OC(=O)C)([C@@H]([C@@H]([C@@H]3[C@H]4OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)C
InChI
1S/C43H49NO18/c1-21-16-17-29-28(15-12-18-44-29)39(52)55-19-40(7)30-31(56-23(3)46)35(58-25(5)48)42(20-54-22(2)45)36(59-26(6)49)32(60-38(51)27-13-10-9-11-14-27)34(61-37(21)50)41(8,53)43(42,62-40)33(30)57-24(4)47/h9-15,18,21,30-36,53H,16-17,19-20H2,1-8H3/t21-,30+,31+,32-,33+,34-,35+,36-,40-,41?,42+,43-/m0/s1
Clé InChI
ZOCKGJZEUVPPPI-FZILPIMGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable