D4196
Dehydroleucodine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
11,13-Dehydroleucodin, Dehydroleucodin, Leucodin, Lidbeckialactone, Mesatlantin E, NSC 180034, [3aS-(3aalpha,9aalpha,9bbeta)]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydro-6,9-dimethyl-3-methylene-azuleno[4,5-b]furan-2,7-dione, dehydro-
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥30 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC1=C2[C@@H]([C@H]3OC(=O)C(=C)[C@@H]3CC1)C(C)=CC2=O
InChI
1S/C15H16O3/c1-7-4-5-10-9(3)15(17)18-14(10)13-8(2)6-11(16)12(7)13/h6,10,13-14H,3-5H2,1-2H3/t10-,13-,14-/m0/s1
Clé InChI
SKNVIAFTENCNGB-BPNCWPANSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable