Key Documents
PHL80166
Tyrosol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, Tyrosol, p-HPEA
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro Beilstein :
1859884
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
89-92 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Antioxidant found in olive oil.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable