Principaux documents
CRM43602
Supelco
Leptophos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl phenylphosphonothioate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10BrCl2O2PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.07
Numéro Beilstein :
2152663
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COP(=S)(Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrCl2O2PS/c1-17-19(20,9-5-3-2-4-6-9)18-13-8-11(15)10(14)7-12(13)16/h2-8H,1H3
Clé InChI
CVRALZAYCYJELZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C