CRM33887
Desmethyl-formamido-pirimicarb
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
5,6-Dimethyl-2-(N-formylmethylamino)-4-pyrimidinyl dimethylcarbamate
About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN(C)C(=O)Oc1nc(nc(C)c1C)N(C)C=O
InChI
1S/C11H16N4O3/c1-7-8(2)12-10(15(5)6-16)13-9(7)18-11(17)14(3)4/h6H,1-5H3
Clé InChI
GDEAMEURJBBCOQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable