BP884
Miconazole impurity A
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(-1H-imidazol-1-yl)ethanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
miconazole
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Clé InChI
UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable