BP1227
Pyriméthamine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(4-Chlorophényl)-6-éthyl-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
pyrimethamine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
Clé InChI
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable