BP1125
Benserazide Impurity B
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS)-2-Amino-3-hydroxy-2,2-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)propanohydrazide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
benserazide
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3