Key Documents
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NC.05
product name
Gel de silice, dried, pkg of 1 kg, spherical
Qualité
high-purity grade
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 kg
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
480 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
Silica
Taille des particules
200-400 mesh
40-75 μm
Dimension de pores
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable