Key Documents
97088
Supelco
2-Aminobenzamide
analytical standard
Synonyme(s) :
Anthranilamide, 2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Formule linéaire :
2-(H2N)C6H4CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro Beilstein :
508509
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
111-113 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Used for non-selective, efficient fluorescent labeling of glycans. Slightly less sensitive than anthranilic acid (2-AA) for glycan labeling.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>365.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 185 °C