Principaux documents
97006
Supelco
Arachidic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyme(s) :
Eicosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C16H40O2
Poids moléculaire :
316.50
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.13
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable