96690
Isobutyl vinyl ether
analytical standard
Synonyme(s) :
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.45 (vs air)
Pression de vapeur
68 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥95.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C (lit.)
Pf
−112 °C (lit.)
Densité
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15 °C - closed cup