Key Documents
8.01391
Sigma-Aldrich
Ethyl vinyl ether
(stabilised with potassium hydroxide) for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl vinyl ether, Vinyl ethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
203-718-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
560 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
178 °C
Puissance
6120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>15000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.3-12.0 % (v/v)
Point d'ébullition
36 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point -45 °C
Solubilité
8.3 g/L
Densité
0.75 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-5-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
FJKIXWOMBXYWOQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.769 - 0.773
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F
Point d'éclair (°C)
-45 °C