Principaux documents
819803
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 25 mL, 35 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 25 mL
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19803
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
35 μm
pH de fonctionnement
2-13
Capacité
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
Caractéristiques
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C