771058
4-(4′-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
(E)-4-[(4-Hydroxyphenyl)azo]benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
270-280 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-12-7-5-11(6-8-12)15-14-10-3-1-9(2-4-10)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Clé InChI
HLVCZTOFOWHIJZ-CCEZHUSRSA-N
Application
Has been used in proteomic and affinity chromatography applications.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable