Principaux documents
818759
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne d′interaction hydrophobe TSKgel®, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Phenyl-5PW, 18759
Paramètres
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
8 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 2 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Description générale
The most hydrophobic among the three TSKgel HIC columns, TSKgel Phenyl-5PW is an excellent choice to screen for the selectivity, retention and recovery of most biomolecules. Featuring a 1000Å pore size in a polymethacrylate base material, the Phenyl-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients. Stainless steel is the standard column format for TSKgel Phenyl-5PW. Glass and PEEK column housings are available for samples that may adsorb to stainless steel. The alternative column formats are also suitable for general applications.
Les deux types de chromatographie, par interactions hydrophobes (HIC) et en phase inverse (RPLC), séparent sur la base de l′hydrophobicité des protéines et permettent une liaison et une désorption sélective des protéines. Néanmoins, la HIC opère avec des énergies de liaison plus faibles et des phases mobiles aqueuses. Ces caractéristiques en font une technique douce qui provoque moins de perturbation des conformations protéiques. En conséquence, la HIC offre généralement de meilleurs taux de récupération de l′activité.
Les colonnes à base de résine TSKgel Éther-5PW, Phényl-5PW, et Butyl-NPR permettent d′accéder à une large gamme d′hydrophobicités pour l′optimisation de la chromatographie. La concentration en sulfate d′ammonium peut être réduite en utilisant un support très hydrophobe (par exemple, butyle). Nous recommandons la colonne Éther-5PW pour la purification des protéines très hydrophobes. Les supports Ether-5PW et Phenyl-5PW ont été développés à partir de la résine TSKgel G5000PW - particules de 10 μ avec une porosité de 1 000 Å. Le support de Butyl-NPR est préparé à partir de particules non poreuses de 2,5 μm, permettant ainsi des analyses rapides. Les trois types de colonnes peuvent être nettoyées avec du NaOH 0,2 M. Une montée en échelle est possible en utilisant les résines en vrac correspondantes Toyopearl.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonne de garde