Principaux documents
78823
Supelco
Xanthurenic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
4,8-Dihydroxyquinaldic acid, 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.17
Numéro Beilstein :
185954
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
297-298 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
clinical
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)c2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO4/c12-7-3-1-2-5-8(13)4-6(10(14)15)11-9(5)7/h1-4,12H,(H,11,13)(H,14,15)
Clé InChI
FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable