74417
Atto 488 amine
BioReagent, ≥90% (HPLC), suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
Mw 858 g/mol
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
Absorption UV
λ: 502-508 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Description générale
find more information here
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable