Key Documents
59172
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne de CLHP SUPELCOSIL Suplex pKb-100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Agence
suitable for USP L68
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.5% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes Suplex pKb-100 présentent les mêmes fonctionnalités de phase gréffée que les colonnes SUPELCOSIL LC-ABZ. Ces colonnes spéciales désactivées diffèrent dans le fait que les Suplex pKb-100 ne sont pas end-cappées, tandis que les colonnes SUPELCOSIL LC-ABZ le sont. L′absence de réactif de end-capping permet de meilleures performances de la Suplex pKb-100 pour les composés basiques les plus forts, tandis que la LC-ABZ est préférable lorsque l′échantillon contient également des acides et/ou des zwittérions.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1