Principaux documents
58920-U
Supelco
Vanne de commutation de flux Rhéodyne® modèle 7000
Synonyme(s) :
Rheodyne 7000 Valve
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
eCl@ss :
42079206
Nomenclature NACRES :
SB.51
Caractéristiques
number of ports 6
positions 2
Niveau de qualité
Description générale
Spécialement conçue pour la sélection de colonnes, la purification et la concentration des échantillons, la programmation de colonnes, le "backflushing" et les autres opérations de commutation. Les six voies périphériques (pas de voie centrale) sont interconnectées par un rotor à deux positions. Les passages étroits (DI 0.6 mm) minimisent le volume mort susceptible d′affecter les analyses par commutation de colonnes. La limite de pression est réglée en usine à 5000 psi (350 kg/cm²) mais vous pouvez modifier cette valeur jusqu′à 7000 psi (490 kg/cm²). Le joint plat est facile à régler.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC