Principaux documents
54432
Injecteur Rheodyne® modèle 9725
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Caractéristiques
manual
number of ports 6
positions 2
Paramètres
5000 psi max. pressure
Description générale
La vanne d′injection modèle 9725 est idéale pour la purification des biomolécules par HPLC ou par chromatographie liquide sur gel. Les performances de cette vanne à 6 voies sont identiques à celles du modèle 7725, mais aucune partie métallique n′est ici en contact avec l′échantillon. La configuration du modèle 9725 est du type « make-before-break » (connecter avant commutation) breveté (voir la réf. 57620-U).
Les voies de passage internes de D.I. 0,25 mm assurent une faible dispersion lors de l′utilisation de colonnes de faible diamètre interne, mais évitent une trop forte résistance hydraulique aux débits employés avec les colonnes analytiques et les colonnes préparatives de plus gros diamètre. À utiliser avec des raccords Rhéodyne HPT et des tubes en PEEK haute pression. Le modèle 9725i inclut un détecteur de position.
La vanne est livrée avec une boucle d′échantillonnage en PEEK de 20 μL, un joint de rotor en Tefzel, des raccords pour toutes les entrées, une aiguille à embout Luer de calibre 22, un nécessaire de nettoyage de l′orifice d′injection, deux tubes d′évent en Tefzel, des clés, des vis de montage, ainsi que les instructions d′utilisation.
Les boucles d′échantillonnage supplémentaires sont à commander séparément.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC