Principaux documents
58201C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Diol Bonded Phase HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-Diol, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L20
Gamme de produits
SUPELCOSIL
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
3.5% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.8 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Description générale
Les colonnes LC-Diol peuvent etre utilisées pour séparer les protéines par chromatographie de filtration sur gel. En opérant avec un tampon aqueux, la phase diol peut effectivement empecher la surface de silice d′interagir avec les protéines. Une application bien connue des colonnes diol, en conditions de phase normale, est la séparation des stéroides et des stérols.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Colonne de garde