Principaux documents
57048
Supelco
Vannes de contrôle du débit à longue tige
pk of 6
Synonyme(s) :
Vannes de contrôle du débit à longue tige pour extracteur sous vide, pk 6
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pk of 6
Niveau de qualité
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
Equipez alternativement les vannes de vos modules Visiprep standards à 12 ou 24 postes avec ces vannes de contrôle du débit à longues tiges si vous voulez utiliser toutes les voies de votre module avec des tubes SPE de 12, 20 ou 60 ml.
Note:Non utilisables sur les modules Visiprep DL (liners jetables).