Key Documents
56705
Ensemble de filtre interne
pore size 10 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Matériaux
Tefzel® unit (fittings included)
polyethylene filter
Description
UHMWPE Bottom-of-the-Bottle
solvent filter assembly
Caractéristiques
replaceable frits
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc A-426
Dimension de pores
10 μm
Description générale
Filtre d′entrée de 10 &##956;m - Ce système Upchurch ne comporte aucun élément métallique. Il est constitué d′un filtre remplaçable de 10 &##956;m en polyéthylène de très haut poids moléculaire vissé dans un support en Tefzel. Il se connecte au tube d′entrée par l′intermédiaire d′un raccord en Tefzel classique (inclus).
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pièce de rechange