56051
Coupleur de tube
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Tefzel®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
LPLC: suitable
Raccords
1/4-28 female Omnifit union for 1/4-28 male nut
Informations légales
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company